Kluczowe dokumenty
SAB5703038
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Akt (pThr308), klon 5E9G5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AKT1/AKT2/AKT3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5E9G5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MKTFC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT(207)
Opis ogólny
Kinaza białkowa serynowo-treoninowa kodowana przez gen AKT1 jest katalitycznie nieaktywna w pierwotnych i unieśmiertelnionych fibroblastach pozbawionych surowicy. AKT1 i pokrewna AKT2 są aktywowane przez płytkowy czynnik wzrostu. Aktywacja jest szybka i specyficzna, a jej działanie jest znoszone przez mutacje w domenie homologii pleckstyny AKT1. Wykazano, że aktywacja zachodzi poprzez 3-kinazę fosfatydyloinozytolu. W rozwijającym się układzie nerwowym AKT jest krytycznym mediatorem przeżycia neuronów indukowanego czynnikiem wzrostu. Czynniki przetrwania mogą hamować apoptozę w sposób niezależny od transkrypcji poprzez aktywację kinazy serynowo-treoninowej AKT1, która następnie fosforyluje i inaktywuje składniki mechanizmu apoptotycznego. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Proteus. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T308 ludzkiego AktAKT1 (NP_005154.2).
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)