Kluczowe dokumenty
SAB5200110
Sigma-Aldrich
Anti-AQP2 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AQP-CD, Anti-AQP2, Anti-AQPCD, Anti-Aquaporin 2
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 28.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Aqp2(25386)
Opis ogólny
Identyfikator genu białka akwaporyny-2 (AQP2) to 25386.
Specyficzność
Wykrywa ~28,8 kDa. Może wykrywać większe pasma glikozylowane ~35-50 kDa.
Immunogen
C-końcowy peptyd
Działania biochem./fizjol.
Akwaporyna 2 (AQP2) bierze udział w utrzymaniu równowagi wodnej w komórkach. Wysokie stężenie tego białka zaobserwowano u szczurów podczas niedoczynności tarczycy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS, pH 7...4, 50% glicerol i 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter Kösters et al.
Cells, 13(10) (2024-05-24)
Uncovering the function of understudied G protein-coupled receptors (GPCRs) provides a wealth of untapped therapeutic potential. The poorly understood adhesion GPCR Gpr126 (Adgrg6) is widely expressed in developing kidneys. In adulthood, Gpr126 expression is enriched in parietal epithelial cells (PECs)
Lorena I Sarati et al.
Metabolism: clinical and experimental, 62(9), 1287-1295 (2013-05-28)
Hypothyroid state and aging are associated with impairment in water reabsorption and changes in aquaporin water channel type 2 (AQP2). Nitric oxide (NO) is involved in AQP2 trafficking to the apical plasma membrane in medullary collecting duct cells. The purpose
Salvador Cazorla-Vázquez et al.
Cells, 12(15) (2023-08-11)
Adhesion G protein-coupled receptors (aGPCRs) comprise the second-largest class of GPCRs, the most common target for approved pharmacological therapies. aGPCRs play an important role in development and disease and have recently been associated with the kidney. Several aGPCRs are expressed
William J Monis et al.
The Journal of cell biology, 216(7), 2131-2150 (2017-06-04)
Primary cilia perceive the extracellular environment through receptors localized in the ciliary membrane, but mechanisms directing specific proteins to this domain are poorly understood. To address this question, we knocked down proteins potentially important for ciliary membrane targeting and determined
Naohiro Nomura et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 307(7), C597-C605 (2014-06-20)
A reduction or loss of plasma membrane aquaporin 2 (AQP2) in kidney principal cells due to defective vasopressin (VP) signaling through the VP receptor causes excessive urine production, i.e., diabetes insipidus. The amount of AQP2 on the plasma membrane is