Kluczowe dokumenty
SAB5702971
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AT1R/AGTR1, klon 8W6G0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AG2S, AGTR1B, AT1, AT1AR, AT1B, AT1BR, AT1R, AT2R1, HAT1R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8W6G0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MILNSSTEDGIKRIQDDCPKAGRHNYIFVMIPTLYSIIFVVGIFGNSLVVIVIYFYMKLKTVASVFLLNLALADLCFLLTLPLWAVYTAMEYRWPFGNYL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGTR1(185)
Opis ogólny
Angiotensyna II jest silnym hormonem wazopresyjnym i głównym regulatorem wydzielania aldosteronu. Jest ważnym efektorem kontrolującym ciśnienie krwi i objętość w układzie sercowo-naczyniowym. Działa poprzez co najmniej dwa typy receptorów. Gen ten koduje receptor typu 1, który, jak się uważa, pośredniczy w głównych efektach sercowo-naczyniowych angiotensyny II. Gen ten może odgrywać rolę w generowaniu arytmii reperfuzyjnych po przywróceniu przepływu krwi do niedokrwionego lub zawałowego mięśnia sercowego. Wcześniej sądzono, że istnieje pokrewny gen, oznaczony jako AGTR1B, jednak obecnie uważa się, że u ludzi występuje tylko jeden gen receptora typu 1. Dla tego genu zgłoszono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2012].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego AT1R/AGTR1 (P30556).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)