Kluczowe dokumenty
SAB5702938
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ludzkie IgG, klon 1U6H0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
immunoglobulina ciężka stała gamma 1 (marker G1m)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1U6H0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.23 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:300
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGHG1(3500)
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG), jako monomeryczna immunoglobulina, która jest głównie zaangażowana we wtórną odpowiedź przeciwciał i jedyny izotyp, który może przejść przez ludzkie łożysko, jest syntetyzowana i wydzielana przez komórki plazmatyczne B i stanowi 75% immunoglobulin w surowicy u ludzi. Przeciwciała IgG chronią organizm przed patogenami poprzez aglutynację i unieruchomienie, aktywację dopełniacza, neutralizację toksyn, a także cytotoksyczność zależną od przeciwciał (ADCC). Tetramer IgG zawiera dwa łańcuchy ciężkie (50 kDa) i dwa łańcuchy lekkie (25 kDa) połączone wiązaniami dwusiarczkowymi, co oznacza, że dwie identyczne połówki tworzą kształt litery Y. IgG są trawione przez proteolizę pepsyną do fragmentu Fab (fragment wiążący antygen) i fragmentu Fc (fragment "krystalizowalny"). IgG1 występuje najliczniej w surowicy spośród czterech podklas IgG (IgG1, 2, 3 i 4) i wiąże się z receptorami Fc (FcγR) na komórkach fagocytarnych z wysokim powinowactwem.
Immunogen
Ludzkie IgG
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)