Kluczowe dokumenty
SAB5702897
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-KDM4A, klon 9A9G6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
JHDM3A, JMJD2, JMJD2A, TDRD14A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9A9G6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GDGRVTVGEPCTRKKGSAARSFSERELAEVADEYMFSLEENKKSKGRRQPLSKLPRHHPLVLQECVSDDETSEQLTPEEEAEETEAWAKPLSQLWQNRPPN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDM4A(9682)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny Jumonji domain 2 (JMJD2) i koduje białko zawierające domenę JmjN, domenę JmjC, domenę JD2H, dwie domeny TUDOR i dwa palce cynkowe typu PHD. To białko jądrowe funkcjonuje jako demetylaza specyficzna dla trimetylacji, przekształcając specyficzne trimetylowane reszty histonowe w formę dimetylowaną oraz jako represor transkrypcji. [dostarczone przez RefSeq, kwiecień 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 550-650 ludzkiego KDM4A (O75164).
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)