Kluczowe dokumenty
SAB5702847
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw czynnikowi krzepnięcia III/czynnikowi tkankowemu, klon 0W9Z8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD142, TF, TFA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0W9Z8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
45-53 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
METPAWPRVPRPETAVARTLLLGWVFAQVAGASGTTNTVAAYNLTWKSTNFKTILEWEPKPVNQVYTVQISTKSGDWKSKCFYTTDTECDLTDEIVKDVK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F3(2152)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik krzepnięcia III, który jest glikoproteiną powierzchniową komórek. Czynnik ten umożliwia komórkom zainicjowanie kaskad krzepnięcia krwi i działa jako receptor o wysokim powinowactwie dla czynnika krzepnięcia VII. Powstały kompleks zapewnia wydarzenie katalityczne, które jest odpowiedzialne za inicjację kaskad proteaz krzepnięcia poprzez specyficzną ograniczoną proteolizę. W przeciwieństwie do innych kofaktorów tych kaskad proteaz, które krążą jako niefunkcjonalne prekursory, czynnik ten jest silnym inicjatorem, który jest w pełni funkcjonalny po ekspresji na powierzchni komórek. Istnieją 3 różne domeny tego czynnika: zewnątrzkomórkowa, transbłonowa i cytoplazmatyczna. Białko to jest jedynym w szlaku krzepnięcia, dla którego nie opisano wrodzonego niedoboru. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.[dostarczone przez RefSeq, maj 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego czynnika krzepnięcia III/czynnika tkankowego (P13726).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)