Przejdź do
SML3803
Gabapentin Enacarbil
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1-[[(1-(Isobutanoyloxy)ethoxy)carbonyl]aminomethyl]cyclohex-1-ylacetic acid, 1-[[[[1-(2-Methyl-1-oxopropoxy)ethoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexaneacetic acid, XP 13512
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H27NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
, Faint yellow to dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC1(CCCCC1)CC(=O)O)C(=O)OC(OC(=O)C(C)C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-11(2)14(20)22-12(3)23-15(21)17-10-16(9-13(18)19)7-5-4-6-8-16/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)
InChI key
TZDUHAJSIBHXDL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Gabapentin enacarbil, a prodrug to gabapentin, is an orally available anticonvulsant and analgesic drug of the gabapentinoid class. Gabapentin enacarbil is used for treatment of restless legs syndrome.
Orally available anticonvulsant and analgesic drug; prodrug to gabapentin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)