SAB5702794
Przeciwciało anty-FGFR3, klon 2V1Z6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ACH,CD333,CEK2,HSFGFR3EX,JTK4,FGFR3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2V1Z6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGAPACALALCVAVAIVAGASSESLGTEQRVVGRAAEVPGPEPGQQEQLVFGSGDAVELSCPPPGGGPMGPTVWVKDGTGLVPSERVLVGPQRLQVLNAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR3(2261)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)