Kluczowe dokumenty
SAB5702793
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw cytokeratynie 20 (KRT20), klon 8C6A3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD20,CK-20,CK20,K20,KRT21,KRT20,Cytokeratin 20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8C6A3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.20 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LANLQSLLSSLEAQLMQIRSNMERQNNEYHILLDIKTRLEQEIATYRRLLEGEDVKTTEYQLSTLEERDIKKTRKIKTVVQEVVDGKVVSSEVKEVEENI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT20(54474)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny keratyn. Keratyny są białkami włókien pośrednich odpowiedzialnymi za integralność strukturalną komórek nabłonkowych i są podzielone na cytokeratyny i keratyny włosów. Cytokeratyny typu I składają się z kwaśnych białek, które są ułożone w pary heterotypowych łańcuchów keratynowych. Cytokeratyna ta jest głównym białkiem komórkowym dojrzałych enterocytów i komórek kubkowych i ulega specyficznej ekspresji w błonie śluzowej żołądka i jelit. Geny cytokeratyny typu I są skupione w regionie chromosomu 17q12-q21 [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 325-424 ludzkiej cytokeratyny 20 (KRT20) (P35900).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)