SAB5702448
Anti-FKBP52/FKBP4 Antibody, clone 3Q6H2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, Hsp56, PPIase, p52
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3Q6H2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.50 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MTAEEMKATESGAQSAPLPMEGVDISPKQDEGVLKVIKREGTGTEMPMIGDRVFVHYTGWLLDGTKFDSSLDRKDKFSFDLGKGEVIKAWDI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP4(2288)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)