Kluczowe dokumenty
SAB5701344
Sigma-Aldrich
Anty-CD239/BCAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.6 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCAM(4059)
Opis ogólny
Gen ten koduje glikoproteinę grupy krwi Lutheran, członka nadrodziny immunoglobulin i receptor dla białka macierzy zewnątrzkomórkowej, lamininy. Białko zawiera pięć zewnątrzkomórkowych domen immunoglobulin, pojedynczą domenę transbłonową i krótki C-końcowy ogon cytoplazmatyczny. Białko to może odgrywać rolę w raku komórek nabłonkowych i w naczyniowej okluzji czerwonych krwinek w chorobie sierpowatokrwinkowej. Polimorfizmy w tym genie określają niektóre antygeny w układzie Lutherana, a także w układzie Aubergera. Inaktywujące warianty tego genu powodują recesywny fenotyp Lutheran null, Lu(a-b-), luterańskiej grupy krwi. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, maj 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD239/BCAM
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)