SAB5702425
Anti-Rap1GAP Antibody, clone 8V9I6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
RAP1GA1, RAP1GAP1, RAP1GAPII, RAPGAP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8V9I6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
95 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.66 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MIEKMQGSRMDEQRCSFPPPLKTEEDYIPYPSVHEVLGREGPFPLILLPQFGGYWIEGTNHEITSIPETEPLQSPTTKVKLECNPTARIYRKHFLGKEHF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAP1GAP(5909)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1