Kluczowe dokumenty
SAB5702286
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw białku aktywatorowemu 2 (AP-2/TFAP2A), klon 8I8E4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AP-2, AP-2alfa, AP2TF, BOFS, TFAP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8I8E4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
NADFQPPYFPPPYQPIYPQSQDPYSHVNDPYSLNPLHAQPQPQHPGWPGQRQSQESGLLHTHRGLPHQLSGLDPRRDYRRHEDLLHGPHALSSGLGDLSIH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFAP2A(7020)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże sekwencję konsensusową 5'-GCCNNNGGC-3'. Kodowane białko funkcjonuje jako homodimer lub jako heterodimer z podobnymi członkami rodziny. Białko to aktywuje transkrypcję niektórych genów, jednocześnie hamując transkrypcję innych. Defekty tego genu są przyczyną zespołu gałęziowo-czaszkowo-twarzowego (BOFS). Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego białka aktywatora 2 (AP-2/TFAP2A) (P05549).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)