Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2990,00 zł
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus, ≥50% (SDS-PAGE) | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description from rabbit |
| Gene Information human ... FAP(2191) | Gene Information human ... FAP(2191) | Gene Information human ... FAP(2191) | Gene Information human ... FAP(2191) |
| assay ≥50% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| specific activity ≥10.2 pmol/min-g | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| form aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - |
| recombinant expressed in baculovirus | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?