Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701792
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Smad3-S423/S425
Wybierz wielkość
100 μL
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer423/pSer425)
informacje o genach
human ... Smad3(4088)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do SMAD, rodziny białek podobnych do produktów genu Drosophila "mothers against decapentaplegic" (Mad) i genu C. elegans Sma. Białka SMAD są przekaźnikami sygnału i modulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach sygnałowych. Białko to działa jako modulator transkrypcji aktywowany przez transformujący czynnik wzrostu beta i uważa się, że odgrywa rolę w regulacji kancerogenezy. [dostarczone przez RefSeq, kwiecień 2009].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego Phospho-Smad3 (S423 + S425).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)