Kluczowe dokumenty
SAB5701788
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-eIF2α-S51
Wybierz wielkość
100 μL
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer51)
informacje o genach
human ... EIF2S1(1965)
Opis ogólny
Czynnik inicjacji translacji EIF2 katalizuje pierwszy regulowany etap inicjacji syntezy białek, promując wiązanie inicjującego tRNA do podjednostek rybosomalnych 40S. Wiązanie zachodzi jako trójskładnikowy kompleks metionylo-tRNA, EIF2 i GTP. EIF2 składa się z 3 nieidentycznych podjednostek, 36-kD podjednostki EIF2-alfa (EIF2S1), 38-kD podjednostki EIF2-beta (EIF2S2; MIM 603908) i 52-kD podjednostki EIF2-gamma (EIF2S3; MIM 300161). Szybkość tworzenia trójskładnikowego kompleksu jest modulowana przez stan fosforylacji EIF2-alfa (Ernst et al., 1987 [PubMed 2948954]).[dostarczone przez OMIM, luty 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego Phospho-EIF2S1 (S51).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)