Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019769
Sigma-Aldrich
Anti-TRIOBP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Tara, Anty-TAP68
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ATDSRTPEVPAGEGPRRGLGAPLTEDQQNRLSEEIEKKWQELEKLPLRENKRVPLTALLNQSRGERRGPPSDGHEALEKEVQALRAQLEAWRLQGEAPQSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIOBP(11078)
Opis ogólny
TRIOBP (białko wiążące TRIO i F-aktynę) jest przypuszczalnym białkiem związanym z cytoszkieletem zlokalizowanym w korzonkach stereocilii komórek rzęsatych. Znajduje się na chromosomie 22q13.
Immunogen
TRIO and F-actin-binding protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TRIOBP (białko wiążące TRIO i F-aktynę) uczestniczy w montażu cytoszkieletu aktynowego. Pomaga filamentom aktynowym tworzyć wyjątkowo gęste i sztywne trwałe wiązki przypominające korzonki. Eksperymentowano, że TRIOBP może pomagać w tworzeniu sprężystych struktur cytoszkieletu. Zasugerowano również, że TRIOBP może uczestniczyć w różnych podstawowych procesach komórkowych, w tym w przebudowie aktyny, ukierunkowanym ruchu komórek i regulacji cyklu komórkowego. Mutacja w TRIOBP powoduje autosomalną recesywną niesyndromiczną głuchotę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73610
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shin-ichiro Kitajiri et al.
Cell, 141(5), 786-798 (2010-06-01)
Inner ear hair cells detect sound through deflection of mechanosensory stereocilia. Each stereocilium is supported by a paracrystalline array of parallel actin filaments that are packed more densely at the base, forming a rootlet extending into the cell body. The
Jian Yu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 367(4), 805-812 (2008-01-16)
Tara was identified as an interacting partner of guanine nucleotide exchange factor Trio and TRF1. Tara is proposed to be involved in many important fundamental cellular processes, ranging from actin remodeling, directed cell movement, to cell cycle regulation. Yet, its
Saima Riazuddin et al.
American journal of human genetics, 78(1), 137-143 (2005-12-31)
In seven families, six different mutant alleles of TRIOBP on chromosome 22q13 cosegregate with autosomal recessive nonsyndromic deafness. These alleles include four nonsense (Q297X, R788X, R1068X, and R1117X) and two frameshift (D1069fsX1082 and R1078fsX1083) mutations, all located in exon 6
Nicholas J Bradshaw et al.
Open biology, 7(11) (2017-11-17)
Genetic studies of familial schizophrenia in Finland have observed significant associations with a group of biologically related genes, DISC1, NDE1, NDEL1, PDE4B and PDE4D, the 'DISC1 network'. Here, we use gene expression and psychoactive medication use data to study their
Sungsu Lee et al.
Scientific reports, 10(1), 21397-21397 (2020-12-10)
Mature mammalian cochlear hair cells (HCs) do not spontaneously regenerate once lost, leading to life-long hearing deficits. Attempts to induce HC regeneration in adult mammals have used over-expression of the HC-specific transcription factor Atoh1, but to date this approach has