Merck
06-106
Przeciwciało anty-IGFBP-1
serum, Upstate®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGFBP1(3484)
General description
30kDa
Immunogen
IGFBP-1 oczyszczony z ludzkiego płynu owodniowego
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Wykrywaj IGFBP-1 za pomocą tego przeciwciała anty-IGFBP-1 zatwierdzonego do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
IGFBP-1
Physical form
Antiserum
Liofilizowany
Preparation Note
Liofilizowany: 2 lata w temperaturze 4°C Uwodniony: 6 miesięcy w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on IGFBP-1 (Catalog #12-129)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R G Richards et al.
Biology of reproduction, 52(3), 609-615 (1995-03-01)
Term decidual tissue consists of terminally differentiated decidual cells, bone marrow-derived cells, and fibroblast cells. Since undifferentiated decidual cells are fibroblast-like cells of the endometrial stroma, the possibility exists that the fibroblast cells in term decidua are undifferentiated decidual cells.
W H Busby et al.
The Journal of biological chemistry, 263(28), 14203-14210 (1988-10-05)
Human amniotic fluid has been shown to contain a protein that binds insulin-like growth factor I and II (IGF-I and IGF-II). Partially purified preparations of this protein have been reported to inhibit the biologic actions of the IGFs. In these
Saffold virus type 3 (SAFV-3) persists in HeLa cells.
Himeda, T; Hosomi, T; Okuwa, T; Muraki, Y; Ohara, Y
Testing null
Radioimmunoassay of a 26,000-dalton plasma insulin-like growth factor-binding protein: control by nutritional variables.
Busby, W H, et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 67, 1225-1230 (1988)
C-FLIP promotes the motility of cancer cells by activating FAK and ERK, and increasing MMP-9 expression.
Deokbum Park,Eunsook Shim,Youngmi Kim,Young Myeong Kim,Hansoo Lee,Jongseon Choe et al.
Molecules and Cells null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-10604053252326349