Kluczowe dokumenty
SAB5701491
Sigma-Aldrich
Glikoproteina przeciwoligodendrocytom mieliny
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.05 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MOG(4340)
Opis ogólny
Produkt tego genu jest białkiem błonowym ulegającym ekspresji na powierzchni komórek oligodendrocytów i na najbardziej zewnętrznej powierzchni osłonek mielinowych. Ze względu na tę lokalizację jest to główny antygen docelowy zaangażowany w demielinizację immunologiczną. Białko to może być zaangażowane w tworzenie i utrzymanie osłonki mielinowej oraz w komunikację komórka-komórka. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Syntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej glikoproteiny oligodendrocytów mielinowych
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)