Merck
SAB5701408
Sigma-Aldrich
Anti-STK39 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.54 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STK39(27347)
Opis ogólny
This gene encodes a serine/threonine kinase that is thought to function in the cellular stress response pathway. The kinase is activated in response to hypotonic stress, leading to phosphorylation of several cation-chloride-coupled cotransporters. The catalytically active kinase specifically activates the p38 MAP kinase pathway, and its interaction with p38 decreases upon cellular stress, suggesting that this kinase may serve as an intermediate in the response to cellular stress. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human STK39
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1