Kluczowe dokumenty
SAB5700766
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DNMT3Aprodukowane u królików
Synonim(y):
DNMT3A, DNMT3A2, M.HsaIIIA, TBRS
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
101
16
81
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
2.24 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNMT3A(1788)
Opis ogólny
Metylacja CpG jest modyfikacją epigenetyczną, która jest ważna dla rozwoju embrionalnego, imprintingu i inaktywacji chromosomu X. Badania na myszach wykazały, że metylacja DNA jest wymagana do rozwoju ssaków. Gen ten koduje metylotransferazę DNA, która prawdopodobnie funkcjonuje w metylacji de novo, a nie w metylacji podtrzymującej. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze, a jego ekspresja jest regulowana rozwojowo.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 500-700 ludzkiego DNMT3A (NP_715640.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)