Kluczowe dokumenty
SAB5701242
Sigma-Aldrich
Anty-PRSS2
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRSS2(5645)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny proteaz serynowych trypsyny i koduje anionowy trypsynogen. Jest on częścią klastra genów trypsynogenu, które znajdują się w locus receptora komórek T beta. Enzymy z tej rodziny rozszczepiają wiązania peptydowe, które następują po resztach lizyny lub argininy. Białko to występuje w dużych ilościach w soku trzustkowym, a jego wzrost jest charakterystyczną cechą zapalenia trzustki. Stwierdzono również, że białko to aktywuje pro-urokinazę w guzach jajnika, co sugeruje funkcję w inwazji guza. Ponadto enzym ten jest w stanie rozszczepiać potrójną helisę kolagenu typu II w tkance maziowej reumatoidalnego zapalenia stawów, potencjalnie uczestnicząc w degradacji bogatej w kolagen macierzy chrząstki typu II. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego PRSS2.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)