Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701126
Sigma-Aldrich
Anty-CDKN2A/p16INK4a
Wybierz wielkość
100 μL
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1072
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1072
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
all
stężenie
1.51 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN2A(1029)
Opis ogólny
Gen ten generuje kilka wariantów transkryptu, które różnią się pierwszymi eksonami. Zgłoszono co najmniej trzy alternatywnie splicowane warianty kodujące różne białka, z których dwa kodują strukturalnie powiązane izoformy, o których wiadomo, że działają jako inhibitory kinazy CDK4. Pozostały transkrypt zawiera alternatywny pierwszy ekson zlokalizowany 20 Kb przed pozostałą częścią genu; transkrypt ten zawiera alternatywną otwartą ramkę odczytu (ARF), która określa białko, które jest strukturalnie niezwiązane z produktami innych wariantów. Ten produkt ARF działa jako stabilizator białka supresorowego nowotworu p53, ponieważ może wchodzić w interakcje z ligazą ubikwitynowo-białkową E3 MDM2, białkiem odpowiedzialnym za degradację p53. Pomimo różnic strukturalnych i funkcjonalnych, izoformy inhibitora CDK i produkt ARF kodowane przez ten gen, poprzez regulacyjne role CDK4 i p53 w progresji cyklu komórkowego G1, mają wspólną funkcjonalność w kontroli cyklu komórkowego G1. Gen ten jest często zmutowany lub usunięty w wielu różnych nowotworach i jest znany jako ważny gen supresorowy nowotworu.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego CDKN2A/p16INK4a.
Postać fizyczna
Bufor Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)