Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701077
Sigma-Aldrich
Anty-acetylo-HMGB1-K29
Wybierz wielkość
100 μL
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.93 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys29)
informacje o genach
human ... HMGB1(3146)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do nadrodziny High Mobility Group-box. Kodowane niehistonowe, jądrowe białko wiążące DNA reguluje transkrypcję i bierze udział w organizacji DNA. Białko to odgrywa rolę w kilku procesach komórkowych, w tym w stanach zapalnych, różnicowaniu komórek i migracji komórek nowotworowych. Zidentyfikowano wiele pseudogenów tego genu. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, które kodują to samo białko.
Immunogen
Syntetyczny acetylowany peptyd wokół K29 ludzkiego HMGB1.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)