Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700980
Sigma-Aldrich
Anty-MCM3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.4 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCM3(4172)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jednym z wysoce konserwatywnych białek utrzymania mini-chromosomów (MCM), które są zaangażowane w inicjację replikacji genomu eukariotycznego. Heksameryczny kompleks białkowy utworzony przez białka MCM jest kluczowym składnikiem kompleksu przedreplikacyjnego (pre_RC) i może być zaangażowany w tworzenie widełek replikacyjnych oraz w rekrutację innych białek związanych z replikacją DNA. Białko to jest podjednostką kompleksu białkowego, który składa się z MCM2-7. Wykazano, że oddziałuje bezpośrednio z MCM5/CDC46. Białko to również oddziałuje i jest acetylowane przez MCM3AP, acetylotransferazę związaną z chromatyną. Acetylacja tego białka hamuje inicjację replikacji DNA i progresję cyklu komórkowego. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego MCM3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)