Kluczowe dokumenty
SAB5700964
Sigma-Aldrich
Anty-CD47
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD47(961)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko błonowe, które bierze udział we wzroście wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia, które występuje po przyleganiu komórki do macierzy zewnątrzkomórkowej. Kodowane białko jest również receptorem dla C-końcowej domeny trombospondyny wiążącej komórki i może odgrywać rolę w transporcie błonowym i transdukcji sygnału. Gen ten ma szeroką dystrybucję tkankową i ma zmniejszoną ekspresję na erytrocytach Rh. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD47
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)