Kluczowe dokumenty
SAB5700901
Sigma-Aldrich
Anti-VPS24 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.54 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHMP3(51652)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that sorts transmembrane proteins into lysosomes/vacuoles via the multivesicular body (MVB) pathway. This protein, along with other soluble coiled-coil containing proteins, forms part of the ESCRT-III protein complex that binds to the endosomal membrane and recruits additional cofactors for protein sorting into the MVB. This protein may also co-immunoprecipitate with a member of the IFG-binding protein superfamily. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Read-through transcription also exists between this gene and the upstream ring finger protein 103 (RNF103) gene. [provided by RefSeq, Nov 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human VPS24
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)