Kluczowe dokumenty
SAB5700113
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CDK6produkowane u królików
Synonim(y):
CDK6, MCPH12, PLSTIRE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.15 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK6(1021)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny kinaz białkowych zależnych od cyklin (CDK). Członkowie rodziny CDK są bardzo podobni do produktów genów Saccharomyces cerevisiae cdc28 i Schizosaccharomyces pombe cdc2 i są znani jako ważne regulatory progresji cyklu komórkowego. Kinaza ta jest katalityczną podjednostką kompleksu kinazy białkowej, która jest ważna dla progresji fazy G1 cyklu komórkowego i przejścia G1/S. Aktywność tej kinazy pojawia się po raz pierwszy w połowie fazy G1, która jest kontrolowana przez podjednostki regulatorowe, w tym cykliny typu D i członków rodziny inhibitorów CDK INK4. Wykazano, że kinaza ta, podobnie jak CDK4, fosforyluje, a tym samym reguluje aktywność białka supresorowego nowotworu Rb. Ekspresja tego genu jest podwyższona w niektórych typach nowotworów. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-326 ludzkiego CDK6 (NP_001250.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)