Key Documents
SAB5700829
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM17A antibody produced in rabbit
Synonim(y):
TIM17, TIM17A, TIMM17A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.34 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:200-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIMM17A(10440)
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-171 of human TIMM17A (NP_006326.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1