Kluczowe dokumenty
SAB5700746
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TIMP2produkowane u królików
Synonim(y):
CSC-21K, DDC8, TIMP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.81 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIMP2(7077)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów TIMP. Białka kodowane przez tę rodzinę genów są naturalnymi inhibitorami metaloproteinaz macierzy, grupy peptydaz zaangażowanych w degradację macierzy zewnątrzkomórkowej. Oprócz hamującej roli wobec metaloproteinaz, kodowane białko ma unikalną rolę wśród członków rodziny TIMP w jego zdolności do bezpośredniego hamowania proliferacji komórek śródbłonka. W rezultacie kodowane białko może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania homeostazy tkanek poprzez hamowanie proliferacji tkanek w stanie spoczynku w odpowiedzi na czynniki angiogenne oraz poprzez hamowanie aktywności proteaz w tkankach poddawanych przebudowie macierzy zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego TIMP2 (NP_003246.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)