Merck
MAB3300
Przeciwciało anty-TIMP-1, klon 7-6C1
clone 7-6C1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7-6C1, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
17
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7-6C1, monoclonal
species reactivity
rat, human, bovine
should not react with
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
General description
Tkankowe inhibitory metaloproteinaz (TIMP) hamują proteolityczną inwazyjność komórek nowotworowych i prawidłowych komórek trofoblastów łożyska. TIMP-1 i TIMP-2 mają podobne właściwości, w szczególności w hamowaniu enzymów z rodziny metaloproteinaz macierzy i uważa się, że mają ogromne znaczenie w utrzymaniu integralności tkanki łącznej. TIMP-1 tworzy kompleks o stechiometrii 1:1 z aktywowaną kolagenazą śródmiąższową, aktywowaną stromelizyną, aktywną formą 72 kDa kolagenazy typu IV (znaną również jako MMP-2 lub żelatynaza A) oraz utajoną i aktywną formą 92 kDa kolagenazy typu IV (znaną również jako MMP-9 lub żelatynaza B). Poziom TIMP-1 w spokojnych komórkach i tkankach jest niski (pg/ml), a stymulacja estrem forbolowym TPA lub stężeniem białka jest często potrzebna do wizualizacji pasm białka. Ponadto typy komórek różnią się znacznie pod względem ilości wytwarzanego TIMP-1.
Immunogen
Bydlęcy TIMP-1
Application
Immunoblotting: 1:1000, identyfikuje pasmo około 30KDa. Uwaga: TIMP-1 występuje w bardzo niskich stężeniach w większości komórek i tkanek. Kontrola pozytywna to komórki HT1080 traktowane PMA lub rekombinowanym białkiem TIMP-1 CC3328.
Immunohistochemia na zamrożonych skrawkach lub tkankach utrwalonych acetonem. Utrwalone w formalinie skrawki tkanek zatopione w parafinie zwykle nie są reaktywne. Utrwalanie PLP jest sugerowane jako alternatywa.
OOŚ
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj TIMP-1 za pomocą tego przeciwciała anty-TIMP-1, klon 7-6C1, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, WB, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
Biochem/physiol Actions
MAB3300 jest oczyszczonym mysim przeciwciałem monoklonalnym przeciwko bydlęcemu tkankowemu inhibitorowi metaloproteinaz-1 (bydlęcy TIMP-1). Przeciwciało specyficznie reaguje z bydlęcym TIMP-1 i reaguje krzyżowo z ludzkim i szczurzym TIMP-1, ale nie z mysim TIMP-1. Poprzez western blot przeciwciało rozpoznaje glikoproteinę o masie 28,5 kDa, która jest identyfikowana jako tkankowy inhibitor metaloproteinaz-1 (TIMP-1).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina w postaci płynu w 0,1 M buforze Na-fosforanowym, pH 7,0, zawierająca wolną od proteaz albuminę surowicy bydlęcej.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1133
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c