Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700656
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IRF3produkowane u królików
Synonim(y):
IIAE7, IRF3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
12
16
33
47
49
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.6 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRF3(3661)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny regulacyjnych czynników transkrypcyjnych interferonu (IRF). Kodowane białko występuje w nieaktywnej formie cytoplazmatycznej, która po fosforylacji seryny/treoniny tworzy kompleks z CREBBP. Kompleks ten przemieszcza się do jądra i aktywuje transkrypcję interferonów alfa i beta, a także innych genów indukowanych przez interferony. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące wiele izoform.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 100-200 ludzkiego IRF3 (NP_001184051.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)