Kluczowe dokumenty
SAB5700609
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FasLGwytwarzane u królika
Synonim(y):
ALPS1B, APT1LG1, APTL, CD178, CD95-L, CD95L, FASL, FASLG, FasL, FasLG, Ligand Fas, TNFSF6, TNLG1A
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14
31
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.52 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FasLG(356)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny czynników martwicy nowotworów. Podstawową funkcją kodowanego białka transmembranowego jest indukcja apoptozy wywołana wiązaniem z FAS. Szlak sygnałowy FAS/FASLG jest niezbędny do regulacji układu odpornościowego, w tym indukowanej aktywacją śmierci komórek (AICD) komórek T i cytotoksycznej śmierci komórek indukowanej przez limfocyty T. Został on również zaangażowany w progresję kilku nowotworów. Defekty tego genu mogą być związane z niektórymi przypadkami tocznia rumieniowatego układowego (SLE). Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego FasLG (NP_000630.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)