Kluczowe dokumenty
SAB1410458
Sigma-Aldrich
Anti-ALPP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ61142, PALP, PLAP
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 58 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALPP(250)
Opis ogólny
Istnieją co najmniej cztery różne, ale spokrewnione fosfatazy alkaliczne: jelitowa, łożyskowa, łożyskowa i wątrobowa/kostna/nerkowa (niespecyficzna tkankowo). Pierwsze trzy są zlokalizowane razem na chromosomie 2, podczas gdy forma niespecyficzna tkankowo znajduje się na chromosomie 1. Produktem tego genu jest związany z błoną glikozylowany enzym, określany również jako forma stabilna termicznie, który ulega ekspresji głównie w łożysku, chociaż jest blisko spokrewniony z jelitową formą enzymu, a także z formą podobną do łożyska. Sekwencja kodująca dla tej formy fosfatazy alkalicznej jest wyjątkowa, ponieważ region nieulegający translacji 3′ zawiera wiele kopii powtórzenia z rodziny Alu. Ponadto gen ten jest polimorficzny, a trzy wspólne allele (typ 1, typ 2 i typ 3) dla tej formy fosfatazy alkalicznej zostały dobrze scharakteryzowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ALPP (NP_001623.3, 1 a.a. ~ 535 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLGPCMLLLLLLLGLRLQLSLGIIPVEEENPDFWNREAAEALGAAKKLQPAQTAAKNLIIFLGDGMGVSTVTAARILKGQKKDKLGPEIPLAMDRFPYVALSKTYNVDKHVPDSGATATAYLCGVKGNFQTIGLSAAARFNQCNTTRGNEVISVMNRAKKAGKSVGVVTTTRVQHASPAGTYAHTVNRNWYSDADVPASARQEGCQDIATQLISNMDIDVILGGGRKYMFRMGTPDPEYPDDYSQGGTRLDGKNLVQEWLAKRQGARYVWNRTELMQASLDPSVTHLMGLFEPGDMKYEIHRDSTLDPSLMEMTEAALRLLSRNPRGFFLFVEGGRIDHGHHESRAYRALTETIMFDDAIERAGQLTSEEDTLSLVTADHSHVFSFGGYPLRGSSIFGLAPGKARDRKAYTVLLYGNGPGYVLKDGARPDVTESESGSPEYRQQSAVPLDEETHAGEDVAVFARGPQAHLVHGVQEQTFIAHVMAFAACLEPYTACDLAPPAGTTDAAHPGRSVVPALLPLLAGTLLLLETATAP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)