Kluczowe dokumenty
SAB5700571
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-PDGFRB-Y771wytwarzane u królika
Synonim(y):
CD140B, IBGC4, IMF1, JTK12, KOGS, PDGFR, PDGFR beta, PDGFR-1, PDGFR1, PDGFRB, PENTT, Receptor PDGF beta
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
124
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.49mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr771)
informacje o genach
human ... PDGFRB(5159)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem kinazy tyrozynowej na powierzchni komórki dla członków rodziny płytkowego czynnika wzrostu. Te czynniki wzrostu są mitogenami dla komórek pochodzenia mezenchymalnego. Tożsamość czynnika wzrostu związanego z monomerem receptora określa, czy funkcjonalny receptor jest homodimerem (PDGFB lub PDGFD) czy heterodimerem (PDGFA i PDGFB). Gen ten jest niezbędny do prawidłowego rozwoju układu sercowo-naczyniowego i pomaga w rearanżacji cytoszkieletu aktynowego. Gen ten jest otoczony na chromosomie 5 przez geny czynnika stymulującego kolonie granulocytów i makrofagów oraz receptora czynnika stymulującego kolonie makrofagów; wszystkie trzy geny mogą być związane z zespołem 5-q. Translokacja między chromosomami 5 i 12, która łączy ten gen z genem ETV6, skutkuje przewlekłym zaburzeniem mieloproliferacyjnym z eozynofilią.
Immunogen
Fosfosyntetyczny peptyd odpowiadający resztom otaczającym Y771 ludzkiego PDGFRB.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)