Kluczowe dokumenty
SAB4300657
Sigma-Aldrich
Anti-VEGFR2 (Ab-1059) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLK1, Anti-KDR, Anti-VGFR2, Anti-VGR2, Anti-kinase insert domain receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
210-230 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-D-Y-V-R)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VEGFR2(3791)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka VEGFR2.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 1057-1061 (P-D-Y-V-R), zgodnie z białkiem NP_002244.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor dla VEGF lub VEGFC. Ma aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej. System sygnalizacji ligand/receptor kinazy VEGF odgrywa kluczową rolę w rozwoju naczyń krwionośnych i regulacji ich przepuszczalności. W przypadku zakażenia HIV-1 interakcja z zewnątrzkomórkowym wirusowym białkiem Tat wydaje się zwiększać angiogenezę w zmianach mięsaka Kaposiego
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Praveen Kumar Neeli et al.
The FEBS journal, 290(2), 502-520 (2022-08-27)
DOT1L, a specific H3K79 methyltransferase, has a tumour-promoting role in various cancers, including triple-negative breast cancer (TNBC). However, the molecular mechanism by which the deregulated DOT1L promotes cancer progression is unclear. Herein, we show that a significantly higher basal level