Kluczowe dokumenty
SAB5700521
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-PERK-T982wytwarzane u królika
Synonim(y):
EIF2AK3, PEK, PERK, WRS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
125
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.67 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr982)
informacje o genach
human ... EIF2AK3(9451)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen fosforyluje podjednostkę alfa eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 2, prowadząc do jego inaktywacji, a tym samym do szybkiego zmniejszenia inicjacji translacji i represji globalnej syntezy białek. Uważa się, że białko to moduluje funkcje mitochondriów. Jest to białko błonowe typu I zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym (ER), gdzie jest indukowane przez stres ER spowodowany przez nieprawidłowo uformowane białka. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Wolcotta-Rallisona.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym T980 ludzkiego PERK.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)