Kluczowe dokumenty
SAB2104241
Sigma-Aldrich
Anti-TRPM8, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LTRPC6, Anti-MGC2849, Anti-TRPP8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
128 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rabbit, horse, human, dog, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPM8(79054)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TRPM8
Działania biochem./fizjol.
TRPM8 jest aktywowanym przez receptor nieselektywnym kanałem kationowym zaangażowanym w wykrywanie wrażeń, takich jak chłód, poprzez aktywację przez niską temperaturę poniżej 25 stopni Celsjusza. TRPM8 jest aktywowany przez icilinę, eukaliptol, mentol, zimno i modulację wewnątrzkomórkowego pH. TRPM8 jest zaangażowany w odczuwanie mentolu. TRPM8 jest przepuszczalny dla jednowartościowych kationów sodu, potasu i cezu oraz dwuwartościowego kationu wapnia. Odczuwanie temperatury jest ściśle związane z bramkowaniem zależnym od napięcia. TRPM8 był aktywowany po depolaryzacji, a zmiany temperatury powodowały stopniowe przesunięcia jego krzywych aktywacji zależnych od napięcia. Chemiczny agonista mentol działa jako modyfikator bramkowania, przesuwając krzywe aktywacji w kierunku fizjologicznych potencjałów błonowych. Wrażliwość na temperaturę wynika z dziesięciokrotnej różnicy w energiach aktywacji związanych z zależnym od napięcia otwieraniem i zamykaniem.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YILDNNHTHLLLVDNGCHGHPTVEAKLRNQLEKYISERTIQDSNYGGKIP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)