Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5700065
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PMLwytwarzane u królika
Synonim(y):
MYL, PML, PP8675, RNF71, TRIM19
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47-48
62-97
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
2.42 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PML(5371)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Ta fosfoproteina lokalizuje się w ciałach jądrowych, gdzie działa jako czynnik transkrypcyjny i supresor nowotworu. Jej ekspresja jest związana z cyklem komórkowym i reguluje odpowiedź p53 na sygnały onkogenne. Gen ten jest często zaangażowany w translokację z genem receptora kwasu retinowego alfa związanego z ostrą białaczką promielocytową (APL). Rozległy alternatywny splicing tego genu skutkuje kilkoma wariantami regionu centralnego i C-końcowego białka; wszystkie warianty kodują ten sam N-koniec. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 300-600 ludzkiego PML (NP_150253.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)