Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700009
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-P4HBwytwarzane u królika
Synonim(y):
CLCRP1, DSI, ERBA2L, GIT, P4HB, P4Hbeta, PDI, PDIA1, PHDB, PO4DB, PO4HB, PROHB
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
5.14 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P4HB(5034)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę beta 4-hydroksylazy prolilowej, wysoce rozpowszechnionego wielofunkcyjnego enzymu należącego do rodziny izomeraz disiarczkowych białek. Występując jako tetramer składający się z dwóch podjednostek alfa i dwóch podjednostek beta, enzym ten bierze udział w hydroksylacji reszt prolilowych w preprokolagenie. Enzym ten jest również izomerazą dwusiarczkową zawierającą dwie domeny tioredoksyny, które katalizują tworzenie, zrywanie i rearanżację wiązań dwusiarczkowych. Inne znane funkcje obejmują jego zdolność do działania jako chaperon, który hamuje agregację nieprawidłowo sfałdowanych białek w sposób zależny od stężenia, jego zdolność do wiązania hormonu tarczycy, jego rolę zarówno w napływie, jak i odpływie tlenku azotu związanego z S-nitrozotiolem oraz jego funkcję jako podjednostki mikrosomalnego kompleksu białka przenoszącego trójglicerydy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 329-508 ludzkiego P4HB (NP_000909.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)