SAB3501072
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anty-BA408E5.3, Anty-TUBA2
Wybierz wielkość
2180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2180,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-ALPHA-TUBULIN antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBA1A(7846)
Immunogen
Cechy i korzyści
Powiązanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)