SAB56000327
Anti-SOX2 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM427, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
Transcription factor SOX-2
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
klon
RM427, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:100-1:2000
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
This antibody reacts to human SOX2
Immunogen
A peptide corresponding to the C-terminus of human SOX2
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2