Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701342
Sigma-Aldrich
Anti-SOX9 Antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Anty-SOX9,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.49 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX9(6662)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen rozpoznaje sekwencję CCTTGAG wraz z innymi białkami wiążącymi DNA z klasy HMG-box. Działa podczas różnicowania chondrocytów i wraz z czynnikiem steroidogennym 1 reguluje transkrypcję genu hormonu anty-Muellerowskiego (AMH). Niedobory prowadzą do zespołu wad rozwojowych szkieletu - dysplazji kampomelicznej, często z odwróceniem płci. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SOX9.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)