Kluczowe dokumenty
SAB56000304
Sigma-Aldrich
Królicze przeciwciało monoklonalne anty-MSH3
clone RM405, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
Białko naprawy niedopasowania 1, MRP1, Białko naprawy niedopasowania DNA Msh3, Divergent upstream protein, DUP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM405, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSH3(4437)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z ludzkim MSH3.
Immunogen
Peptyd odpowiadający N-końcowi ludzkiego MSH3
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)