Merck
SAB56000296
Sigma-Aldrich
TOP2A (Topoisomerase IIα) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM394, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
DNA topoisomerase 2-alpha, DNA topoisomerase II, alpha isozyme
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM394, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:1000-1:2000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOP2A(7153)
Specyficzność
This antibody reacts to TOP2A
Immunogen
A peptide corresponding to the C-terminus of human TOP2A
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2