Kluczowe dokumenty
SAB5600026
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histone H3 (pSer10) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM163, purified immunoglobulin
Synonim(y):
H3pSer10, Histone H3 (phospho ser10)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM163, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~0.5 mg/mL
metody
ELISA: 0.2- 1  μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer10)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z histonem H3 fosforylowanym przy serynie 10. Brak reaktywności krzyżowej z innymi fosforylowanymi histonami.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający fosfo-histonie H3 (Ser10)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu, 1% BSA i 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)