Kluczowe dokumenty
SAB5700636
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-iNOSprodukowane u królików
Synonim(y):
HEP-NOS, INOS, NOS, NOS2, NOS2A, iNOS
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
126
131
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1.51 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS2(4843)
Opis ogólny
Tlenek azotu jest reaktywnym wolnym rodnikiem, który działa jako biologiczny mediator w kilku procesach, w tym neurotransmisji oraz działaniach przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych. Gen ten koduje syntazę tlenku azotu, która ulega ekspresji w wątrobie i jest indukowana przez połączenie lipopolisacharydu i niektórych cytokin. Trzy powiązane pseudogeny znajdują się w regionie zespołu Smitha-Magenisa na chromosomie 17.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 500-730 ludzkiego iNOS (NP_000616.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)