Kluczowe dokumenty
SAB5500090
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclin D1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP4, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
Wybierz wielkość
100 μL
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
frog, dog, mouse, chicken, rat, bovine
metody
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCND1(595)
Opis ogólny
Cyklina D1 lub PRAD-1 lub bcl-1 jest jednym z kluczowych regulatorów cyklu komórkowego i działa w połączeniu z cdk4 i / lub cdk6 poprzez fosforylację białka Rb. Jest to przypuszczalny protoonkogen ulegający nadekspresji w wielu różnych ludzkich nowotworach, w tym w chłoniakach z komórek płaszcza (MCL).
Immunogen
Syntetyczny peptyd z C-końca ludzkiej cykliny D1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego dostarczonego jako supernatant hodowli tkankowej w buforze TBS/1% BSA o pH 7,5 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabel Leung et al.
Blood advances, 7(12), 2718-2730 (2022-12-06)
Therapy with CD19-directed chimeric antigen receptor (CAR) T cells has transformed the treatment of advanced B-cell malignancies. However, loss of or low antigen expression can enable tumor escape and limit the duration of responses achieved with CAR T-cell therapy. Engineering
Cindy G Avalos-de León et al.
Cells, 8(12) (2019-12-15)
In liver transplantation (LT), organ shortage has led to the use of steatotic and non-steatotic grafts from donors after cardiocirculatory death (DCD). However, these grafts, especially those with steatosis, exhibit poor post-operative outcomes. To address this problem, we investigated the