Kluczowe dokumenty
SAB5300210
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RICTOR antibody produced in mouse
clone 7B3, ascites fluid
Synonim(y):
DKFZp686B11164, KIAA1999, MGC39830, PIA, mAVO3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B3, monoclonal
masa cząsteczkowa
192 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, mouse, human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RICTOR(253260)
Powiązane kategorie
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego RICTOR wyrażony w E.coli.
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko RICTOR
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lifeng Wang et al.
Oncology letters, 14(5), 6198-6202 (2017-11-09)
In order to understand the clinical significance of rapamycin-insensitive companion of mammalian target of rapamycin (Rictor) in colorectal cancer (CRC), 62 CRC tissue samples excised during operations were evaluated by immunohistochemistry. Analysis of the association between the expression level of
Rita Verma et al.
The Journal of biological chemistry, 290(11), 6810-6824 (2015-01-22)
G protein-coupled receptor (GPCR) signaling mediates many cellular functions, including cell survival, proliferation, and cell motility. Many of these processes are mediated by GPCR-promoted activation of Akt signaling by mammalian target of rapamycin complex 2 (mTORC2) and the phosphatidylinositol 3-kinase
Yi Yang et al.
Chemical biology & drug design, 99(6), 884-896 (2022-03-22)
Alzheimer's disease (AD) is a chronic neurodegenerative disorder that can cause cognitive impairment. Ginsenoside Rg1 (Rg1) has a significant neuroprotective effect on animals with memory impairment. However, the mechanism of how Rg1 mediates the Wnt signaling pathway and improves cognitive