Kluczowe dokumenty
SAB5202500
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-7-Ketocholesterol-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 7E1
Wybierz wielkość
100 μG
1938,20 zł
1938,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1938,20 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
1938,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Syntetyczny 7-ketocholesterol sprzężony z hemocyjaniną Keyhole Limpet (KLH).
Postać fizyczna
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)